Learn More
Fisherbrand™ Resorte para microinserto, para vial de boca pequeña
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resorte de microinserto |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Material | metálica |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Cantidad | 100 |
| Altura (métrico) | 36 mm |