Learn More
Espátula en forma de L de poliestireno azul
Código de producto. 12822775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 bolsas de 5
25 bolsa de 20
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12822775 25 bolsa de 20 paquete de 500
12322048 100 bolsas de 5 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12822775 Proveedor Microspec N.º de proveedor E3
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Espátulas bacterianas desechables en forma de L de alto impacto
Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto. En forma de cuña para reducir la tendencia a voltearse, o tradicional. “L” forma. Los paquetes de 500 contienen bolsas interiores resellables de 20 o 5 espátulas estériles.
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Color Azul
Cantidad 25 bolsa de 20
Forma Con forma de L
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto