Learn More
Witeg™ Pulverizador
Descrizione
- Ideal para cromatografía
- Incluye un erlenmeyer (100 ml)
- Incluye un tubo y una perilla de aspiración
- junta 19/26 ST
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Tipo | Sistema de pulverización |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Incluye | Erlenmeyer (100 ml), perilla de aspiración y tubo |
| Junta cónica estándar | ST 19/26 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?