Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de SPP (tamaño universal)
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Cubrezapatos desechables de alta calidad y uso general que se adaptan a la mayoría de tamaños de zapatos y pies, y son ideales para su uso en el laboratorio para proteger suelos, calzado y favorecer la higiene general.
- Tela de SPP
- Gran longitud:44 cm (A)
- Altura del talón:16 cm (B)
- Peso:38 gsm
- Azul y blanco
- EPI de Categoría I
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polipropileno hilado |
| Color | Azul, blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Certificaciones/conformidad | EPI de Categoría I |
| Longitud (métrico) | 44 cm |
| Altura (métrico) | 16 cm (altura del talón) |
| Peso (métrico) | 38 gsm |
| Mostrar más |