Descripción
- Función de doble cara, una cuchara en un lado y una espátula en el otro
- Acero inoxidable (1,4301), fabricada en una sola pieza
- Pulido brillante
- Sin bordes, grietas ni cortes, por lo que se impide que se depositen residuos de productos o agentes limpiadores y se elimina la posibilidad de contaminación cruzada o impurezas
- Para el muestreo y procesamiento de una variedad de medios como polvos, gránulos, pastas y líquidos
- Ideal para su uso en la industria química y farmacéutica, así como en el ámbito de la cosmética y la alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Descripción | Cuchara de polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Extremo plano de espátula, extremo de cuchara |
| Capacidad (imperial) | 0,37 oz |
| Capacidad (métrico) | 11 mL |
| Color | Plata |
| Certificaciones/conformidad | Certificado del material |
| Tipo de producto | Cuchara de polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Mostrar más |