Learn More
Gilac™ Bandeja para derrames
Código de producto. 17978411
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
8 L
10 L
12 L
15 L
25 L
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
17978411 5 L Blanco cada uno
17968721 8 L Blanco cada uno
17948471 10 L Blanco cada uno
17968621 12 L Gris cada uno
17938711 15 L Gris cada uno
17998581 25 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17978411 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G1543213
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La bandeja antiderrames le permite almacenar sus contenedores pequeños en un espacio reducido.
  • Le permite almacenar sus pequeños contenedores en un espacio reducido.
  • Esquinas redondeadas para una limpieza más fácil.
  • Se puede lavar a máquina.
  • Otros colores disponibles previa solicitud.
  • Para elegir el tamaño adecuado de la bandeja antiderrames, siga los requisitos *legales vigentes: El almacenamiento de cualquier líquido susceptible de generar contaminación del agua o del suelo está asociado a una capacidad de retención cuyo volumen es igual al mayor de los dos valores siguientes:
    • 100% de la capacidad del contenedor más grande,
    • 50% de la capacidad de los contenedores asociados.
*Orden de 19 de julio de 2011 (artículo 3) por la que se modifica la Orden de 4 de febrero de 1998 (artículo 10) relativa a la prevención de riesgos accidentales en las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente sujetas a autorización.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Color Blanco
Altura (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) 437 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja de uso general
Anchura (métrico) 285 mm
Longitud (imperial) 17,2 in
Altura (imperial) 3 in
Anchura (imperial) 11,2 in
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave