Learn More
Gilac™ Bandeja para derrames
Código de producto. 17968621
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
8 L
10 L
12 L
15 L
25 L
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
17968621 12 L Gris cada uno
17978411 5 L Blanco cada uno
17968721 8 L Blanco cada uno
17948471 10 L Blanco cada uno
17938711 15 L Gris cada uno
17998581 25 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17968621 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G1195773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.26€
    13.41€ / paquete de 1
    Ahorro 6.85€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La bandeja antiderrames le permite almacenar sus contenedores pequeños en un espacio reducido.
  • Le permite almacenar sus pequeños contenedores en un espacio reducido.
  • Esquinas redondeadas para una limpieza más fácil.
  • Se puede lavar a máquina.
  • Otros colores disponibles previa solicitud.
  • Para elegir el tamaño adecuado de la bandeja antiderrames, siga los requisitos *legales vigentes: El almacenamiento de cualquier líquido susceptible de generar contaminación del agua o del suelo está asociado a una capacidad de retención cuyo volumen es igual al mayor de los dos valores siguientes:
    • 100% de la capacidad del contenedor más grande,
    • 50% de la capacidad de los contenedores asociados.
*Orden de 19 de julio de 2011 (artículo 3) por la que se modifica la Orden de 4 de febrero de 1998 (artículo 10) relativa a la prevención de riesgos accidentales en las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente sujetas a autorización.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 165 mm
Color Gris
Altura (métrico) 165 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja de uso general
Anchura (métrico) 300 mm
Longitud (imperial) 15,7 in
Altura (imperial) 6,5 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 11,8 in
Capacidad (imperial) 3,2 gal.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave