Learn More
Buerkle™ Bandeja de laboratorio para recogida de derrames
Código de producto. p-8002769 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
21 L
39 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10130501 1 L cada uno
10028320 3 L 1 PCS
10221771 5 L cada uno
10129880 10 L 1 PCS
10404121 21 L cada uno
10363511 39 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10130501 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42011318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, soporte de instrumentos, bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o bandeja de visualización para alimentos. Bandejas de laboratorio para recogida de derrames Buerkle™ anidables cuando están vacías, multiusos, duraderas, a prueba de rotura y resistentes a la flexión.
Estas bandejas de laboratorio son prácticas bandejas multiusos que se pueden anidar cuando están vacías; además también son duraderas, a prueba de roturas y resistentes a la flexión. También es adecuada como recipiente para la recogida de derrames para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, como soporte de instrumentos, como bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o como bandeja de visualización para alimentos.
  • Polipropileno, blanco
  • Fabricado con moldeo por inyección, no por dibujo profundo
  • Las bandejas se pueden anidar
  • La bandeja no es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
  • Resistente a temperaturas de hasta +60 °C (brevemente hasta +80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones (L x An) 140 × 190 mm (base)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 230 x 42 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 42 mm (borde exterior)
Longitud (métrico) 130 mm (base interior), 140 mm (base exterior), 180 mm (borde exterior)
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de laboratorio
Anchura (métrico) 180 mm (base interior), 190 mm (base exterior), 230 mm (borde exterior)
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave