Learn More
Cole-Parmer™ Juego de viales de molienda, vial grande, cilindro de PC, tapones de extremo de acero inoxidable e impactador
Código de producto. 12528696 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1 a 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12528696 De 1 a 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12528696 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6801
Includes
Un impactador grande de acero inoxidable grande 6801, dos tapones grandes de extremo de acero inoxidable 6801E y un paquete de 4 cilindros centrales grandes de policarbonato 6801C
Juego de viales de molienda grandes para usar con SPEX SamplePrep™ Gran capacidad Freezer/Mill Molinillo criogénico.
  • Sirve para fabricar un vial de molienda completo más tres cilindros centrales de policarbonato de repuesto.
  • Muele una muestra grande a la vez.
  • Capacidad de muestra (molienda): 1 a 50 mL
  • Tamaño típico de la muestra: 25 g
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido.
  • El vial de molienda cerrado evita la contaminación cruzada de las muestras, retiene los volátiles y controla las muestras peligrosas o críticas.
  • El cilindro central de plástico transparente permite la comprobación visual del proceso de pulido.
  • Los tapones de extremo y el impactador de acero inoxidable son esterilizables en autoclave y reutilizables.
  • Los cilindros centrales de policarbonato pueden limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa.
  • Compatible con el abridor de viales o extractor grande 6804
  • Componentes disponibles por separado.
  • Ideal para la molienda de muestras como tejido vegetal y animal, semillas, polímeros, productos farmacéuticos, textiles, cabello y huesos.
Especificaciones
Tipo de producto Juego de molienda
Capacidad (imperial) 0,03 a 5,07 onzas.
Capacidad (métrico) De 1 a 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la molienda de muestras como tejido vegetal y animal, semillas, polímeros, productos farmacéuticos, textiles, cabello y huesos
Para utilizar con (equipo) Abridor de viales/extractor grande 6804, autoextractor 6814 de Freezer/Mill de gran capacidad Spex SamplePrep
Incluye 1 impactador grande de acero inoxidable, 2 tapones de extremo grandes de acero inoxidable y 1 paquete de cilindros centrales grandes de policarbonato
Material Acero inoxidable
Material (secundario) Policarbonato
Volumen de la muestra (imperial) De 0,03 a 1,69 oz
Volumen de la muestra (métrico) De 1 a 50 ml
Tamaño Grande
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.