Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Tubos para diálisis
- Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Código de producto. 11405939| Código de producto. | Diámetro (métrico) | MWCO | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11405939 | 20 mm | 1 kD | cada uno |
| 11475929 | 20 mm | 0,5 kDa | cada uno |
| 11495929 | 24 mm | 0,5 kDa | 1 PCS |
| 10596734 | 15 mm | 1 kDa | cada uno |
| 11435939 | 15 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11445939 | 20 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11465939 | 15 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11475939 | 20 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11435959 | 6,4 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11445959 | 10 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11455959 | 15 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11465959 | 20 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11495939 | 6,4 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11415949 | 10 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11405949 | 15 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11425949 | 20 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11495949 | 6,4 mm | 25 kDa | 10 metros |
| 12316903 | 10 mm | De 0,1 a 0,5 kDa | cada uno |
| 11485929 | 6,4 mm | 0,5 kDa | cada uno |
| 11405959 | 10 mm | 25 kDa | cada uno |
| 10353809 | 16 mm | 1 kDa | cada uno |
| 11425939 | 6,4 mm | 5 kDa | cada uno |
| 10069439 | 10 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11485939 | 6,4 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11455939 | 10 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11415959 | 15 mm | 25 kDa | cada uno |
| 11425959 | 20 mm | 25 kDa | cada uno |
| 11415939 | 6,4 mm | 1 kDa | 1 PCS |
Usar código promocional 28038
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Descripción
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
- Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
- Se suministra en 10 m (33 pies). longitudes en dos rollos de 5m cada uno, en solución de azida sódica al 0,1%
Información de órdenes
Nota: No atar, —debe usarse con Spectra/Por cierres de nailon (08-671-52, -53, -55). Los disolventes polares fuertes como la acetona, la MEK o el dioxano causarán daños irreparables en las membranas. Comuníquese con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300 , para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Spectra/Por Tubos de membrana de diálisis |
| MWCO | 1 kD |
| Material | Éster de celulosa |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,78 in |
| Longitud (imperial) | 33 pies |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Formulación | Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 98,6 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 37 °C |
| Cantidad | Cada |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para desalinización, purificación y separación molecular |
| Mostrar más Mostrar menos |