Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Tubos para diálisis
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Tubos de membrana (libres de azufre y metales pesados): 1 1000 a 50 000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Tubos de membrana (libres de azufre y metales pesados): 1 1000 a 50 000 Dalton MWCO
Código de producto. 11425879| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | MWCO | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11425879 | 45 mm | Cada | 1 kD | 1 PCS |
| 11415879 | 24 mm | Cada | 1 kD | 1 PCS |
| 11540980 | 11,5 mm | Cada | 1 kDa | 1 PCS |
| 11435909 | 24 mm | Cada | 2 kDa | cada uno |
| 11445909 | 29 mm | Cada | 2 kDa | cada uno |
| 11425909 | 11,5 mm | Cada | 2 kDa | 1 PCS |
| 11455909 | 11,5 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11475909 | 34,4 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11465909 | 29 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11405919 | 7,5 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11485909 | 15 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11425919 | 32 mm | Cada | 8 kDa | 1 PCS |
| 11415919 | 20,4 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11495909 | 25,5 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11455919 | 7,5 mm | Cada | 10 kDa | cada uno |
| 11475919 | 20,4 mm | Cada | 10 kDa | cada uno |
| 11485919 | 29 mm | Cada | 10 kDa | 1 PCS |
| 11425929 | 7,5 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11445929 | 15 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11455949 | 7,5 mm | Cada | 25 kDa | cada uno |
| 11435949 | 17,8 mm | Cada | 25 kDa | 1 PCS |
| 11465929 | 29 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11445949 | 21,6 mm | Cada | 25 kDa | 1 PCS |
| 11455929 | 20,4 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 10749445 | 7,5 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 10071954 | 17,8 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 10031954 | 21,6 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 11435929 | 3,8mm | 1/pack | 15 kDa | cada uno |
| 11465919 | 15 mm | Cada | 10 kDa | 1 PCS |
Inicie sesión para ver el stock
Descrizione
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Spectra/Por 7 Tubos de membrana |
| MWCO | 1 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 45 mm |
| Diámetro (imperial) | 1,77 in |
| Longitud (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Color | Transparente |
| Formulación | Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Cantidad | Cada |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.