Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por™ 3 RC con MWCO de 3500 daltons
Código de producto. 10142634
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,5 mm
34 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10142634 29 mm 1 PCS
11425859 11,5 mm 1 PCS
11435859 34 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10142634 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132724
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por 3
MWCO 3.5 kDa
Material Celulosa regenerada
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 29 mm
Diámetro (imperial) 1,77 in
Longitud (imperial) 49,2 ft
Longitud (métrico) 15 m
Formulación Contiene glicerina como humectante
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización