Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC Spectra/Por™ 2 con MWCO de 12 000 a 14 000 daltons
Descrizione
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Spectra/Por 2 tubos de diálisis |
| MWCO | De 12 a 14 kDa |
| Material | Celulosa regenerada |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,62 in |
| Longitud (imperial) | 49,2 ft |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Formulación | Contiene glicerina como humectante |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.