Learn More
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Código de producto. 11581160
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,5 a 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
1000 kD
20 kDa
300 kDa
300 kD
50 kDa
De 0,1 a 0,5 kDa
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kDa
Código de color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Ámbar
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Código de color Longitud (métrico) unitSize
11581160 300 kD Ámbar 50 mm 12 PCS
11571160 100 kDa Azul 50 mm 12 PCS
11531160 De 3,5 a 5 kDa Negro 50 mm 12 PCS
11541180 50 kDa Color morado 160 mm paquete de 12
11561170 100 kDa Azul 100 mm 12 PCS
11511160 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 50 mm 12 PCS
11541160 De 8 a 10 kDa Amarillo 50 mm 12 PCS
11551160 20 kDa Rojo 50 mm paquete de 12
11581170 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 160 mm paquete de 12
11591170 1000 kDa Rosa 100 mm 12 PCS
11561160 50 kDa Color morado 50 mm paquete de 12
11495829 De 8 a 10 kDa Amarillo 160 mm paquete de 12
11571180 1000 kDa Rosa 160 mm paquete de 12
11501170 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 100 mm paquete de 12
11501180 0,5 a 1 kDa Naranja 160 mm paquete de 12
11571170 300 kDa Ámbar 100 mm paquete de 12
11551170 50 kDa Color morado 100 mm paquete de 12
11511170 0,5 a 1 kDa Naranja 100 mm paquete de 12
11591160 1000 kD Rosa 50 mm 12 PCS
11561180 300 kDa Ámbar 160 mm paquete de 12
11521160 0,5 a 1 kDa Naranja 50 mm 12 PCS
11541170 20 kDa Rojo 100 mm paquete de 12
11521170 De 3,5 a 5 kDa Negro 100 mm 12 PCS
11531180 20 kDa Rojo 160 mm paquete de 12
11837271 De 8 a 10 kDa Amarillo 100 mm paquete de 12
11827271 De 3,5 a 5 kDa Negro 160 mm paquete de 12
11551180 100 kDa Azul 160 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 11581160 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor G235036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Listo para usar y desechable, Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado biotecnológico en un dispositivo de diálisis preensamblado que es fácil de usar y brinda máxima comodidad para diálisis de pequeño volumen (1 a 10 ml).
Disponible en tamaños de volumen: 1 ml, 5 ml y 10 ml. La tapa de rosca resellable está codificada por colores para 9 MWCO disponibles y proporciona acceso abierto para una fácil carga y recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida para tamaños de 5 ml y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
  • Manejo superior y protección contra fugas
  • Tapón de rosca y pipeta resellables para una carga sencilla y una recuperación total
  • Máxima pureza de membrana, sin metales pesados ni sulfuros
  • Minimiza la dilución específica del volumen
  • 9 MWCO que van desde 100 hasta 1.000.000 Daltons
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de diálisis Float-A-Lyzer G2
MWCO 300 kD
Membrana Éster de celulosa
Material Polipropileno
Diámetro de la membrana (imperial) 0,39 in
Diámetro del área superior (imperial) 0,9 in
Diámetro de la membrana (métrico) 10 mm
Diámetro del área superior (métrico) 23 mm
Longitud (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 50 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Código de color Ámbar
Contenido del kit Pipeta desechable para 5 y 10 ml con anillo de flotación
Cantidad 12 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Dispositivos de diálisis de laboratorio listos para usar, con máxima pureza de membrana, gran facilidad de manejo, prevención de fugas y recuperación de muestras del 95 al 98 % perfectos para dializar proteínas sometidas a electroelución o fracciones de c