Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Consumibles para diálisis de uso general
- Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Código de producto. 11531160| Código de producto. | MWCO | Código de color | Longitud (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11531160 | De 3,5 a 5 kDa | Negro | 50 mm | 12 PCS |
| 11571160 | 100 kDa | Azul | 50 mm | 12 PCS |
| 11541180 | 50 kDa | Color morado | 160 mm | paquete de 12 |
| 11561170 | 100 kDa | Azul | 100 mm | 12 PCS |
| 11581160 | 300 kD | Ámbar | 50 mm | 12 PCS |
| 11511160 | De 0,1 a 0,5 kDa | Verde | 50 mm | 12 PCS |
| 11541160 | De 8 a 10 kDa | Amarillo | 50 mm | 12 PCS |
| 11551160 | 20 kDa | Rojo | 50 mm | paquete de 12 |
| 11581170 | De 0,1 a 0,5 kDa | Verde | 160 mm | paquete de 12 |
| 11591170 | 1000 kDa | Rosa | 100 mm | 12 PCS |
| 11561160 | 50 kDa | Color morado | 50 mm | paquete de 12 |
| 11495829 | De 8 a 10 kDa | Amarillo | 160 mm | paquete de 12 |
| 11571180 | 1000 kDa | Rosa | 160 mm | paquete de 12 |
| 11501170 | De 0,1 a 0,5 kDa | Verde | 100 mm | paquete de 12 |
| 11501180 | 0,5 a 1 kDa | Naranja | 160 mm | paquete de 12 |
| 11571170 | 300 kDa | Ámbar | 100 mm | paquete de 12 |
| 11551170 | 50 kDa | Color morado | 100 mm | paquete de 12 |
| 11511170 | 0,5 a 1 kDa | Naranja | 100 mm | paquete de 12 |
| 11591160 | 1000 kD | Rosa | 50 mm | 12 PCS |
| 11561180 | 300 kDa | Ámbar | 160 mm | paquete de 12 |
| 11521160 | 0,5 a 1 kDa | Naranja | 50 mm | 12 PCS |
| 11541170 | 20 kDa | Rojo | 100 mm | paquete de 12 |
| 11521170 | De 3,5 a 5 kDa | Negro | 100 mm | 12 PCS |
| 11531180 | 20 kDa | Rojo | 160 mm | paquete de 12 |
| 11837271 | De 8 a 10 kDa | Amarillo | 100 mm | paquete de 12 |
| 11827271 | De 3,5 a 5 kDa | Negro | 160 mm | paquete de 12 |
| 11551180 | 100 kDa | Azul | 160 mm | paquete de 12 |
-
344.00€
184.00€ / paquete de 12
Ahorro 160.00€
46% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Listo para usar y desechable, Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado biotecnológico en un dispositivo de diálisis preensamblado que es fácil de usar y brinda máxima comodidad para diálisis de pequeño volumen (1 a 10 ml).
Disponible en tamaños de volumen: 1 ml, 5 ml y 10 ml. La tapa de rosca resellable está codificada por colores para 9 MWCO disponibles y proporciona acceso abierto para una fácil carga y recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida para tamaños de 5 ml y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
- Manejo superior y protección contra fugas
- Tapón de rosca y pipeta resellables para una carga sencilla y una recuperación total
- Máxima pureza de membrana, sin metales pesados ni sulfuros
- Minimiza la dilución específica del volumen
- 9 MWCO que van desde 100 hasta 1.000.000 Daltons
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de diálisis Float-A-Lyzer G2 |
| MWCO | De 3,5 a 5 kDa |
| Membrana | Éster de celulosa |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro de la membrana (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro del área superior (imperial) | 0,9 in |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 10 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 23 mm |
| Longitud (imperial) | 1,9 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Código de color | Negro |
| Contenido del kit | Pipeta desechable para 5 y 10 ml con anillo de flotación |
| Cantidad | 12 Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispositivos de diálisis de laboratorio listos para usar, con máxima pureza de membrana, gran facilidad de manejo, prevención de fugas y recuperación de muestras del 95 al 98 % perfectos para dializar proteínas sometidas a electroelución o fracciones de c |
| Mostrar más Mostrar menos |