Learn More
TOKU-E™ Spectinomycin ReadyMade™ Solution
Product Code. 30044056
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 x 1 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit Quantity Conditionnement
30044056 10 x 1 mL 10mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044056 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur S13710x1ML
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spectinomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Spectinomycin Sulfate in water.
  • CAS Number: 64058-48-6
  • Molecular Formula: C14H26N2O11S · H2SO4 · 4H2O
  • Molecular Weight: 502.49 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces sp.
  • Spectrum: Spectinomycin Sulfate is broad-spectrum antibiotic active against a variety of Gram-negative and Gram-positive organisms. Anaerobic organisms are generally resistant. Spectinomycin is usually bacteriostatic
  • Mechanism of Action: The aminocyclitol antibiotic Spectinomycin, often considered alongside the aminoglycosides, binds in reversible fashion (hence the bacteriostatic activity) to the 16S rRNA of the ribosomal 30S subunit. There it interrupts the translocation event that occurs as the next codon of mRNA is aligned with the A site in readiness for the incoming aminoacyl-tRNA. Structural studies reveal that the antibiotic binds to an area of the 30S subunit known as the head region which needs to move during translocation. Binding of the rigid Spectinomycin molecule appears to prevent the movement required for translocation
Spécification
CAS 64058-48-6
Certifications/Compliance Assay: Spectinomycin Sulfate on dried basis: 93 to 102%
Chemical Name or Material Spectinomycin Sodium
Color Clear, colorless
Content And Storage -20°C
Description Spectinomycin ReadyMade™ Solution 10mg/mL in Water
Concentration 100 mg/mL
Form Clear, colorless solution
Product Type Antibiotic
Sterility Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
With Additives None
Without Additives None
Formulation Liquid in Water
For Use With (Application) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture and Cancer Applications
Product Line ReadyMade™ Solutions
Quantity 10 x 1 mL
Shipping Condition Ice Pack
Source Streptomyces sp.
Species Bacteria
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.