Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta especial
Código de producto. 10106650
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa Tamaño de la unidad
10106650 0 a 70 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10106650 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5562
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece flexibilidad de uso. La abrazadera de retorta especial BOCHEM™ está hecha de aluminio y PVC.
  • 3 dientes
  • Aluminio/PVC
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) del brazo 140 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 70 mm