Learn More
Brady™ SPC™ Bandejas antiderrames absorbentes
Código de producto. 17801755 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
30 L
40 L
60 L
Longitud (métrico):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Anchura (métrico):
60 cm
80,5 cm
Peso (métrico):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Peso (métrico) Unit Size
17801755 20 L 40 cm 60 cm 3 kg cada uno
17881745 30 L 40,5 cm 80,5 cm 4,5 kg cada uno
17891745 40 L 80 cm 60 cm 6,5 kg cada uno
17821755 60 L 100 cm 60 cm 9 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17801755 Supplier Brady™ Supplier No. 197423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.70€
    157.50€ / paquete de 1
    Ahorro 38.20€
    19% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Bandeja antiderrames con base negra y plataforma amarilla.
  • Para absorbentes y control de derrames
Specifications
Color Amarillo, negro
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Material Polietileno
Tipo Bandeja para derrames
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, fabricación, farmacéutica, laboratorio
Longitud (imperial) 15,748 in
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 23,622 in
Anchura (métrico) 60 cm
Altura (imperial) 6.102 in
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3 kg
Alternate Part Number SPTY-20-YL-BK