Learn More
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™
Código de producto. 13471379 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13471379 500 mL cada uno
11818000 250 mL cada uno
10452080 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13471379 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03092050
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno y polietileno. Los cabezales pulverizadores para frasco pulverizador Buerkle™ disponen de un pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable.
  • Fabricados con polipropileno y polietileno
  • Bomba de nivel con boquilla ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Blanco
Incluye Pulverizador de bomba de palanca con boquilla ajustable
Para utilizar con (equipo) Botella pulverizadora de 500 ml
Tipo de producto Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable