Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles
Product Code. 11944169 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Desmineralizador portátil DEM'O4
Desmineralizador portátil DEM'O5
Desmineralizador portátil DEM’O3
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
11944169 Desmineralizador portátil DEM’O3 cada uno
11954169 Desmineralizador portátil DEM'O4 cada uno
11964169 Desmineralizador portátil DEM'O5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11944169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.90€
    217.80€ / paquete de 1
    Ahorro 102.10€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Facilita la desmineralización del agua con conductividad de 0,3 a 2 μS/cm y pH 6 a 7. Fisherbrand™ Los cartuchos de repuesto para desmineralizadores portátiles comienzan en color azul y gradualmente cambian de color a ocre a medida que se saturan.
  • Solo contienen resinas nuevas que no se han contaminado o regenerado
  • El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
  • Construcción sólida y práctica
  • Los conectores rápidos facilitan y agilizan el montaje y desmontaje
Spezifikation
Indicador de color El cartucho azul cambia a marrón ocre
Capacidad Depende de la calidad de la entrada de agua
Caudal 150 l/h
Tipo de resina Intercambiador de iones
Tamaño del filtro 60 cm
Para utilizar con (equipo) Desmineralizador portátil DEM’O3
Cantidad 3/juego
Tipo Cartuchos de repuesto
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.