Learn More
Fisherbrand™ Separadores de 10 mm x 100 mm
Código de producto. 11837653 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11837653 1,5 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 11837653
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con placas con muescas y planas para asegurar la alineación correcta y una colada sin fugas.
  • Accesorio para su uso con el sistema de electroforesis en Mini 2-Gel Verti-GEL
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis Verti-Gel Mini 2-Gel
Tipo Separador de 10 x 100 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm