Learn More
Heidolph™ Cabezal de bomba monocanal SP VARIO™
Código de producto. 10170931 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 2,0 a 4151 ml/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10170931 De 2,0 a 4151 ml/min. cada uno
1 options
Código de producto. 10170931
Marca: Heidolph™ 5234511000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para la mayoría de los tubos Heidolph debido a la separación entre rodillos ajustable
  • Los rodillos convexos no comprimen ni aplastan cultivos celulares orgánicos
  • El cabezal de bomba incluye rodamientos de bolas
  • Rodillos de acero inoxidable y aluminio
  • Dependiendo de la unidad y los tubos, el caudal oscila entre 2 y 4151 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla LED
Caudal De 2,0 a 4151 ml/min.
Clasificación IP IP 30