Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Cintas de etiquetas de papel
Descripción
Utiliza lápiz, bolígrafo o rotulador de tinta disolvente para crear etiquetas que se mantengan legibles en las condiciones de laboratorio más exigentes. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Cintas de etiquetas de papel resisten la humedad y la mayoría de los disolventes, y son ideales para aplicaciones a baja temperatura.
- Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de PTFE
- Se despega sin dejar residuos pegajosos
- El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
- El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
- Soporta una temperatura máxima de 157 °C (315 °F) durante 30 minutos o 80 °C (176 °F) durante 24 horas; se puede utilizar hasta -80 °C (-112 °F)
- Resiste un ciclo de autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) y una irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Resina |
| Recubrimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Blanco, Amarillo, Verde |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Papel |
| Caras imprimibles | Arriba |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |