Learn More
Bel Art™ Pesas redondas de plomo para matraces con anillo Vikem™ Recubrimiento de vinilo
Código de producto. 10202541
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,69 in
Diámetro exterior (imperial):
2,9 in
Peso (imperial):
0,15 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
10202541 1,69 in 2,9 in 0,15 lb cada uno
1 options
Código de producto. 10202541 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F183070005
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege y estabiliza instrumental de vidrio caro. Pesas redondas de plomo para matraces con anillo Vikem™ El revestimiento de vinilo reduce la flotabilidad, las roturas y los derrames de productos químicos.
  • Estabilice el material de vidrio al sumergirlo en baños de agua; reduce la flotación, la rotura y los derrames químicos
  • Lacre Vikem revestimiento de vinilo
  • Resistentes a sustancias químicas
  • No ralla los matraces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Matraces (de 125 a 500 mL)
Material Plomo recubierto de vinilo
Posiciones 1
Forma Anillo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de cuello recto estilo Erlenmeyer
Longitud (métrico) 76 mm
Diámetro interior (imperial) 1,69 in
Diámetro exterior (imperial) 2,9 in
Diámetro exterior (métrico) 7,6 cm
Peso (imperial) 0,15 lb
Peso (métrico) 237 g
Tipo de producto Peso del matraz con anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 4,3 cm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 33 mm
Anchura (métrico) 76 mm