Learn More
Bel-Art™ No-Wire™ Gradillas para tubos de ensayo esterilizables en autoclave
Descripción
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Excelente alternativa a las rejillas de alambre, con ventajas de precio y ahorro de espacio sobre otras rejillas de plástico.
- Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
- Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
- Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
- Dispone de rejillas con filas numeradas y con letras para la identificación de tubos
- Patas de interbloqueo que facilitan el apilamiento
- El polipropileno resistente es esterilizable en autoclave con vapor °a 121 °C (250 °F).
- Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
- Los estantes rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 in). y cuentan con placas finales para etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (de 25 a 30 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 21 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) |
| Longitud (métrico) | 24,59 cm |
| Mostrar más |