Learn More
Bel-Art™ Revestimientos de sobremesa SP Scienceware™ LabMat™
Código de producto. 11342194
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 ft x 20 in
610 x 508mm (24 x 20 pulg)
Color:
Blanco
Naranja
Descripción:
Paquete de 100 hojas
Un solo rollo, 15,24 m (50 pies)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Descripción Tamaño de la unidad
11342194 50 ft x 20 in Naranja Un solo rollo, 15,24 m (50 pies) 1 ROLL
12918837 610 x 508mm (24 x 20 pulg) Blanco Paquete de 100 hojas paquete de 100
11367234 50 ft x 20 in Blanco Un solo rollo, 15,24 m (50 pies) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342194 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F246751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    61.27€ / 1 rollos
    Ahorro 41.73€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Simplifique la limpieza y proteja las superficies de trabajo de manchas, vertidos y desgaste. Los revestimientos de sobremesa Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ se pueden enrollar y eliminar tras la contaminación.
  • La superficie superior altamente absorbente atrapa hasta 420 ml/m2 de agua, colorantes, productos químicos corrosivos y soluciones radiactivas
  • El revestimiento flexible de la película de polietileno es antideslizante y evita la saturación de la mayoría de las soluciones
  • Corte fácilmente con tijeras o con el Cortador de Seguridad Scienceware™ (n.º cat. 21012-0000).
  • Enrolle y deseche en el contenedor de residuos adecuado después de la contaminación
  • Seleccione el color naranja para identificar el uso con materiales de riesgo biológico
Especificaciones
Tipo de producto Protector de banco
Material Polietileno
Absorbencia 400 ml/ m2
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,2m
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 508mm
Dimensiones (L x An) 50 ft x 20 in
Color Naranja
Descripción Un solo rollo, 15,24 m (50 pies)
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Simplifique la limpieza y protección de las superficies de trabajo de manchas, vertidos y desgaste
Cantidad Cada uno