Learn More
Bel-Art™ Pipeta de liberación rápida Pump™ II Pipetas
Descripción
- Gire la ruedecilla regulable estriada para aspirar líquido hasta el volumen deseado.
- Aplique una ligera presión en la palanca de liberación rápida para dispensar rápidamente.
- Gire la ruedecilla regulable para una dispensación gradual.
- Las pipetas de vidrio o de plástico se insertan fácilmente en un exclusivo cuello con dedos de estabilización para una sujeción segura.
- Los tamaños están codificados por colores para una fácil identificación.
- Se puede desmontar para limpiarlo.
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Verde |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipetas serológicas |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno, caucho de silicona |
| Modelo | Bomba de pipeta II |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |