Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN económicos de pared fina
Código de producto. 15308948
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
Modelo:
WG-1208-7-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
Intensidad de campo:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo Tamaño de la unidad
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz paquete de 5
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz paquete de 5
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz paquete de 5
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz paquete de 5
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz paquete de 5
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz paquete de 5
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz paquete de 5
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz paquete de 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Product Code. 15308948 Supplier Wilmad-LabGlass™ Supplier No. 664009575
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad garantizan un ajuste perfecto a cualquier turbina de agitador y un fondo de RMN de cero
Fabricado en un ISO 9001:2008 USA instalación
  • La mejor tolerancia de OD en la industria y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • La inspección visual y física del 100% garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato; cumple ASTM Norma E438 Tipo 1 Clase B, reconocida como N51A
  • El enfriamiento o calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que involucran enfriamiento, calentamiento, muestras biológicas, multidimensionales, multinúcleos o técnicas DNP, consulte Wilmad Tubos de RMN de precisión
Specifications
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Modelo WG-1228-7-5