Learn More
Fisherbrand™ Cubierta protectora de sonido para limpiadores de ultrasonidos Elmasonic X-tra ST
Código de producto. 15626074 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H
Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H
Limpiador ultrasónico, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15626074 Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 2500 H cada uno
15636074 Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H cada uno
15646074 Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H cada uno
15656074 Limpiador ultrasónico, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15626074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce el ruido generado por las unidades de limpieza de ultrasonidos al tiempo que proporciona un cierre seguro. Para su uso con baño de agua ultrasónicos.
  • Diseño abisagrado
  • Disponible en una gama de tamaños para todos los modelos X-tra ST
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Accesorio
Especificaciones
Tipo Cubierta protectora de sonido
Para utilizar con (equipo) Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Modelo Tapa con bisagra
Para utilizar con (aplicación) Reducción de ruido para unidades de limpieza de ultrasonidos
Material Acero inoxidable