Learn More
Sotalol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Potent beta adrenergic antagonist
81.10€ - 1069.00€
| CAS | 959-24-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H21ClN2O3S |
| Peso molecular (g/mol) | 308.82 |
| Número MDL | MFCD00242937 |
| Clave InChI | VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine |
| PubChem CID | 66245 |
| ChEBI | CHEBI:9207 |
| Nombre IUPAC | hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15405949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.MC |
100mg |
81.10€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.03 |
1g |
542.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.06 |
5g |
1069.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsSotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
| 959-24-0 | |
| 308.82 | |
| VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N | |
| 66245 | |
| hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride |
| C12H21ClN2O3S | |
| MFCD00242937 | |
| sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine | |
| CHEBI:9207 | |
| [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1 |
Especificaciones
| Sotalol hydrochloride | |
| C12H21ClN2O3S | |
| 14,8728 | |
| Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol. | |
| [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1 | |
| 308.82 | |
| CHEBI:9207 | |
| 98% |
| 959-24-0 | |
| MFCD00242937 | |
| sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine | |
| VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride | |
| 66245 | |
| 308.82 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-496-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PB0826000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures