Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ ST 40
Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de muestras de sangre con sellado de biocontención en comparación con los modelos de la competencia con la serie de centrífugas Sorvall ST 40.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed. |
|---|---|
| Tipo de controlador | microprocesador |
| Capacidad | 3L |
| RCF máx. | 25314 x G |
| Vel. máx | 15200rpm |
Descripción
Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de muestras de sangre con sellado de biocontención en comparación con los modelos de la competencia con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40, las cuales ofrecen una capacidad, una ergonomía y un valor excepcionales para el procesamiento de muestras sistemático en unidades de sobremesa. El diseño innovador permite un funcionamiento seguro, sencillo y cómodo y es único en el sector.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Los dispensadores Thermo Scientific™ Sistema de rotores Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Los dispensadores Thermo Scientific™Sistema de sellado de cestillos ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Los dispensadores Thermo Scientific™Tecnología SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Eficiencia energética extraordinaria:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Modelo ventilado ST 40:
- Dimensiones: 67 × 56,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 86 kg (189,6 lb)
Modelo refrigerado ST 40R:
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Intervalo de temperatura: De -10° a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 56,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 116 kg (255,7 lb)
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite, los cuales ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendado para:
- Cultivo celular
- Procesamiento de sangre
Especificaciones
| IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed. | |
| 3L | |
| 15200rpm | |
| digital | |
| < 61dBA | |
| 6 programas, acceso directo |
| microprocesador | |
| 25314 x G | |
| Sorvall™ | |
| Direct, Brushless Induction Low Profile | |
| Accel 9/10 Frenado | |
| 9 hr . , 99 min . además MANTENER |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.