Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de sobremesa Sorvall™ Primo™/Primo™ R
Las centrífugas de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ Primo™/Primo™ R han dejado de fabricarse.
Descripción
Descripción
Las centrífugas de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ Primo™/Primo™ R han dejado de fabricarse. Si necesita una centrífuga pequeña de sobremesa, eche un vistazo a nuestra nueva serie de centrífugas pequeñas de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8.
Características de funcionamiento:
  • Capacidad: 400 ml (4 x 100 ml)
  • Control por microprocesador con panel táctil (EASYcontrol II)
  • Pantalla digital que muestra todos los parámetros del ciclo
  • Control de velocidad/RCF/tiempo variables
  • Tecla QUICK-RUN para centrifugaciones cortas
  • Opción de dos curvas de aceleración y nueve de frenado para muestras sensibles
  • La memoria conserva los ajustes actuales
  • Con las combinaciones de rotores y adaptadores opcionales, se admiten tubos de 0,2 a 100 ml
Características de seguridad:
  • Mecanismo doble de cierre de la tapa (cierre sensible al tacto con bloqueo de la tapa)
  • Reconocimiento automático del rotor
  • Sistema electrónico de detección de desequilibrios
  • Motor sin escobillas de funcionamiento silencioso y sin mantenimiento
Primo R refrigerada:
  • Permite un control uniforme de la temperatura de - 9 a + 40 °C para muestras sensibles a la temperatura
  • Refrigerante sin CFC
Información para pedidos:
Los accesorios opcionales incluyen adaptadores y rotores de ángulo fijo, basculantes y de microlitros (se venden por separado).
Incluye:
Centrífuga solamente