Learn More
Fisherbrand™ Sonicador Q705 con sonda
Código de producto. 12931151 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12931151 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12931151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5465.00€
    4475.61€ / paquete de 1
    Ahorro 989.39€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este sonicador de alta potencia para cualquier aplicación y volumen de muestra. Los sonicadores Fisherbrand™ son ideales para disrupción celular, dispersión de nanopartículas, picado de ADN/ChIP y homogeneización.
  • 700W
  • Control mediante pantalla táctil
  • Diez memorias programables
  • Programable de 1 segundo a 99 horas
  • Protección contra sobrecarga
  • Monitorización de temperatura
  • Control de amplitud de 1 a 100 %
  • Volumen de procesamiento de 0,2 ml a 1 l
Especificaciones
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230V, 50/60Hz
Vataje 700 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in)
Modelo Q705
Frecuencia 20 kHz