Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-675
Código de producto. 11786554 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11786554 9 12 pares
12201202 11 12 pares
12630862 6 12 pares
11706564 7 12 pares
11796554 8 12 pares
12405140 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11786554 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 37675090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.30€
    41.89€ / 12 pares
    Ahorro 25.41€
    37% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos. Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión sin igual, proporcionan una comodidad excelente para el
  • El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
  • Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo.
  • El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
  • Estilo manopla.
  • Reutilizable.
  • Sin látex.
  • Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,38 mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Aterciopelado
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 37-675