Learn More
Mapa Professional Guante desechable Solo 998
Código de producto. 30533545
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30533545 8 50 pares
30533566 6 50 pares
30533563 7 50 pares
30533559 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30533545 Proveedor Mapa Professional N.º de proveedor 34998008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    17.89€ / 50 pares
    Ahorro 10.11€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes desechables con óptima flexibilidad y destreza.
Comodidad: Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural.
Práctico: Fácil de poner y quitar, Protección adaptada a usos de corta duración.
Calidad garantizada: Libre de silicona para evitar marcas y defectos en chapas y vidrios antes de pintar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría 3 CE
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial, Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Crema
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables de látex
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Grip Design Guijarro en relieve
Resistente a Productos químicos
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Línea de productos Solo 998