Learn More
Mapa Professional Guante desechable Solo 980
Código de producto. 30533554
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
25 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30533554 9 25 pares
30533550 6 25 pares
30533556 7 25 pares
30533548 8 25 pares
30533562 10 25 pares
30533557 11 25 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30533554 Proveedor Mapa Professional N.º de proveedor 34980459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    15.93€ / 25 pares
    Ahorro 10.07€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes desechables de nitrilo grueso que ofrecen tanto destreza como resistencia, adecuados para diversas aplicaciones.
Comodidad:
  • Diseñado para la comodidad y la flexibilidad.
Productividad:
  • Las puntas de los dedos granuladas proporcionan un mejor agarre
Ventajas adicionales:
  • Proporciona protección confiable contra una amplia gama de productos químicos, incluidos el isopropanol y ciertos Skydrol.™ y Diestone™ formulaciones
Protección de la piel:
  • Sin látex para minimizar los riesgos de alergia.
  • Sin polvo para reducir la contaminación
  • Recomendado para uso en entornos industriales aceitosos.
Estándares:
  • EN 374 Tipo B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Apto para contacto con alimentos (Alimentario - Europa)
  • Categoría III
  • Tipos de riesgo: Líquido, químico, alimentario
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría 3 CE
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico, Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 30 cm
Línea de productos Solo 980