Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Descripción | PTFE sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de diversos productos químicos |
| Peso (métrico) | 25 g |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Cantidad | Paquete de 2 |