Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho de neopreno sólido
Código de producto. 11597093 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
6mm
7mm
9mm
10mm
11mm
13mm
17mm
19mm
25mm
27mm
33mm
39mm
43mm
49mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
79mm
86mm
92mm
99mm
Diámetro del área superior (métrico):
4,5mm
5,8mm
8mm
9mm
11,5mm
12,5mm
14mm
16mm
20,3mm
22,5mm
28,5mm
31mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
89mm
96mm
102mm
109mm
Longitud (métrico):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
26mm
28mm
32mm
38,5mm
42mm
45,5mm
49mm
54mm
Conditionnement:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Longitud (métrico) Conditionnement
11597093 19mm 22,5mm 28mm paquete de 10
11547093 10mm 12,5mm 20mm paquete de 20
11587093 17mm 20,3mm 26mm paquete de 20
11557093 11mm 14mm 24mm paquete de 20
11527103 25mm 28,5mm 28mm paquete de 10
11537103 27mm 31mm 32mm paquete de 10
11567103 33mm 38,5mm 38,5mm paquete de 5
11597103 39mm 44,5mm 38,5mm paquete de 5
11517113 43mm 49mm 42mm paquete de 2
11537113 49mm 55mm 42mm paquete de 2
11587083 4mm 5,8mm 14mm paquete de 50
11547113 53mm 59,5mm 45,5mm cada uno
11557113 57mm 64mm 49mm cada uno
11567113 62mm 69mm 49mm cada uno
11577113 67mm 74mm 49mm cada uno
11507093 6mm 8mm 16mm paquete de 20
11587113 71mm 78mm 49mm cada uno
11597113 75mm 85mm 54mm cada uno
11517093 7mm 9mm 16mm paquete de 20
11537093 9mm 11,5mm 20mm paquete de 20
11507123 79mm 89mm 54mm cada uno
11517123 86mm 96mm 54mm cada uno
11527123 92mm 102mm 54mm cada uno
11537123 99mm 109mm 54mm cada uno
11577083 3mm 4,5mm 12mm paquete de 50
10587064 3mm 4,5mm 12mm paquete de 50
11567093 13mm 16mm 24mm paquete de 20
10265114 13mm 16mm 24mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Product Code. 11597093
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Dureza 46/55 IRHD
Longitud (métrico) 28mm
Cantidad 10/paq.
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 19mm
Diámetro del área superior (métrico) 22,5mm
Material Neopreno
Tipo de producto Bitoque