Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Código de producto. 16281581 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Plataforma Universal
Plataforma universal de doble pila
Para utilizar con (equipo):
Solaris 2000
Solaris 4000
Dimensiones (L x An):
12 x 14 in
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 30 in
36 x 24 in
Tamaño de la unidad:
1 unidad
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16281581 Plataforma Universal Solaris 2000 18 x 24 in 1 unidad
16221581 Plataforma Universal Solaris 2000 12 x 14 in 1 unidad
16231581 Plataforma universal de doble pila Solaris 2000 12 x 14 in 1 unidad
16251581 Plataforma Universal Solaris 2000 18 x 18 in 1 unidad
16261581 Plataforma universal de doble pila Solaris 2000 18 x 18 in 1 unidad
16201591 Plataforma universal de doble pila Solaris 4000 18 x 30 in 1 unidad
16291581 Plataforma Universal Solaris 4000 18 x 30 in 1 unidad
16231591 Plataforma Universal Solaris 4000 36 x 24 in 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16281581 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SK1824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    474.30€ / paquete de 1
    Ahorro 110.70€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas y pinzas universales Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Seleccione una configuración de plataforma y abrazadera que mejor se adapte a su aplicación. Si necesita un solo tipo de recipiente y tamaño.
Maximice la capacidad de los agitadores orbitales Thermo Scientific Solaris™ con plataformas universales y una gran variedad de pinzas para adaptarse a la mayoría de los recipientes.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Dimensiones (L x An) 18 x 24 in
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 457,2 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 24 in
Anchura de la plataforma (métrico) 457,2 mm
Modelo Solaris Shakers
Para utilizar con (equipo) Solaris 2000
Incluye Plataforma
Línea de productos Solaris
Garantía y oferta de servicio 1 año