Learn More
Sofosbuvir impurity J, MedChemExpress
Descrizione
Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sofosbuvir impurity J |
| CAS | 1334513-10-8 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H30FN4O8P |
| Quantity | 1 mg |
| SMILES | O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N)=NC2=O)O[C@@H]1CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 528.47 |
| Formula Weight | 528.47 |
| Grade | Research |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?