Specifications
| CAS | 7782-85-6 |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | H15Na2O11P |
| MDL Number | MFCD00149180 |
| Synonym | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
| InChI Key | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| IUPAC Name | disodium phosphoric acid heptahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.06 |
| PubChem CID | 6096963 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?