Learn More
Sodium hydroxide, 3.0N Standardized Solution, Thermo Scientific™
48.30€
Identificadores de productos químicos
| CAS | 1310-73-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | HNaO |
| Peso molecular (g/mol) | 39.997 |
| Número MDL | MFCD00003548 |
| Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| PubChem CID | 14798 |
| ChEBI | CHEBI:32145 |
| Nombre IUPAC | sodium;hydroxide |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15472857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047124.K2 |
1L |
48.30€
1 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15482857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047124.K7 |
4L |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
| HNaO | |
| MFCD00003548 | |
| sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
| CHEBI:32145 | |
| [OH-].[Na+] |
Especificaciones
| Sodium hydroxide | |
| 1310-73-2 | |
| MFCD00003548 | |
| sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
| [OH-].[Na+] | |
| 39.997 | |
| CHEBI:32145 |
| 3.0N Standardized Solution | |
| HNaO | |
| UN1824 | |
| HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;hydroxide | |
| 14798 | |
| 40 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314
Causes severe skin burns and eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.