Learn More
BRAND™ Vidrios de reloj de vidrio de cal sodada
Código de producto. 10455771 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10455771 80 mm paquete de 10
10771572 125 mm paquete de 10
10313031 150 mm paquete de 10
10079980 60 mm paquete de 10
10273391 90 mm paquete de 10
10588831 200 mm paquete de 10
10558401 70 mm paquete de 10
10389901 100 mm paquete de 10
15201489 50 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10455771 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 150040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.92€
    34.03€ / paquete de 10
    Ahorro 7.89€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura.
  • Vidrio de cal sodada a DIN 12341
  • Bordes esmerilados:
  • Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12341
Forma del fondo Plano
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 80 mm