Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico
Código de producto. 14891582 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
14891582 9 ml paquete de 100
14861582 10 ml paquete de 100
14831582 3 ml paquete de 100
14871582 13,5 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 14891582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.65€
    26.38€ / paquete de 100
    Ahorro 26.27€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estos viales para trabajo de mezcla general y tareas sencillas de laboratorio. Los viales de vidrio sodocálcico resistirán un calentamiento moderado (por ejemplo, en un baño de agua).
  • Viales de fondo plano transparente
  • Se suministra con tapones de politeno
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio sodocálcico
Volumen (métrico) 9 ml
Incluye Tapón a presión
N.° por paquete 100
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 100 mm