Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico
Código de producto. 14871582 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
14871582 13,5 mL paquete de 100
14861582 10 ml paquete de 100
14891582 9 ml paquete de 100
14831582 3 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 14871582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    29.08€ / paquete de 100
    Ahorro 32.67€
    52% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estos viales para trabajo de mezcla general y tareas sencillas de laboratorio. Los viales de vidrio sodocálcico resistirán un calentamiento moderado (por ejemplo, en un baño de agua).
  • Viales de fondo plano transparente
  • Se suministra con tapones de politeno
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Material Vidrio sodocálcico
Volumen (métrico) 13,5 mL
Incluye Tapón a presión
N.° por paquete 100
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad Paquete de 100
Altura (métrico) 75 mm