Learn More
Rogo Sampaic™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11701696
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15,3 mm
17.3 mm
Longitud (métrico):
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11701696 17.3 mm 180 mm 250 PCS
11835953 15,3 mm 160 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11701696 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BGB032
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Rogo Sampaic™ Los tubos de ensayo de vidrio sódico-cálcico son económicos y al mismo tiempo ofrecen una buena resistencia química.
  • Pared fina
  • Disponibles en dos capacidades diferentes
Especificaciones
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 180 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 250 Paq.
Diámetro (métrico) 17.3 mm