Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de cultivo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Código de producto. 11852393
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
100mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
250 PCS
paquete de 250
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11852393 75 mm 11,5 mm 250 PCS
11893360 100mm 12 mm paquete de 250
11387554 100 mm 13 mm 250 PCS
11883360 75 mm 12 mm 250 PCS
11813370 100 mm 16 mm 250 PCS
11823370 160 mm 16 mm paquete de 250
11843370 180 mm 18 mm 100 PCS
11873360 75 mm 10 mm paquete de 250
11863360 50 mm 6,5 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11852393 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A407511500811
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tubos de ensayo de cultivo celular de vidrio sodocálcico para analizar material de cultivo celular que resulta esencial para el diagnóstico y la experimentación.
  • Vidrio sodocálcico
  • Fondo redondo
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 250 Paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 11,5 mm