Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de cultivo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Descripción | Tubo de ensayo |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |