Learn More
Hirschmann™ Tubo de ensayo de vidrio sodocálcico con fondo redondo
Código de producto. 10508211
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10508211 12 mm 100 mm paquete de 100
10099730 16 mm 125 mm paquete de 100
10438752 16 mm 150 mm paquete de 100
10728621 16 mm 160 mm paquete de 100
10468942 16 mm 100 mm paquete de 100
10528771 12 mm 75 mm paquete de 100
13280500 16 mm 180 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10508211 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9270107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    11.65€ / paquete de 100
    Ahorro 1.35€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de ensayo sin escala fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Extremo liso
  • Fondo redondo
  • Vidrio sodocálcico
Especificaciones
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico
Envase 1 paquetes
Cantidad 1 paquete
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo