Learn More
BRAND™ Cubetas de tinción de vidrio de cal sodada con tapa
Código de producto. 10049670 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10049670 10 paquete de 10
1 options
Código de producto. 10049670 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 472200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    397.13€ / paquete de 10
    Ahorro 152.87€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con capacidad para hasta 10 portaobjetos. La bandeja debe solicitarse por separado.
  • Fabricado en vidrio de cal sodada
  • Dimensiones (An × P × Al): 105 x 85 x 70 mm
  • Incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cierre incluido Tapón incluido
Forma del fondo Plano
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Cubeta de tinción
Para utilizar con (aplicación) Tinción
Para utilizar con (equipo) 10 portaobjetos
Incluye Tapa
Número de portaobjetos 10
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 85 x 70 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 70 mm